ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 29,5 - 30,5% i vattenlösning
Kaliumhydroxid 29,5 - 30,5% i vattenlösning
Katalog # 310550.2500
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Kaliumhydroxid 29,5 - 30,5% i vattenlösning
Katalog # 310550.2500
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic container
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :56.11 g/mol
FN:1814
ADR:8,II
 :GHS07
 :GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553