ContactUsLinkComponent
EDTA disodium salt 7,444 g/l i vattenlösning, AVS TITRINORM
EDTA disodium salt 7,444 g/l i vattenlösning, AVS TITRINORM
Catalog # 88826.9011
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
EDTA disodium salt 7,444 g/l i vattenlösning, AVS TITRINORM
Catalog # 88826.9011
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Bag-in-box
  • Förp.:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifications
About this item
 :
 :336.21 g/mol
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672