ContactUsLinkComponent
Accessories for Environmental/Hazmat cabinets
Accessories for Environmental/Hazmat cabinets
Katalog # CEMG8555
Leverantör:  CEMO
undefined
Accessories for Environmental/Hazmat cabinets
Katalog # CEMG8555
Leverantör:  CEMO
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Floor tray, 10 l, 2,5 kg
  • Seq:
    01
  • Förp.:
    1
  • För:
    Environmental/HazMat cabinet 10/20 and 5/20