Dosimeter för organiska ångor
Catalog # 514-0007
Leverantör: 3M
Specifikationer
- Beskrivning:Dosimeter för etylenoxid
- Seq:01
- Förp.:5
Specifikationer
Om denna produkt
Monitor använder den beprövade vetenskapliga spridningsprincipen som involverar gradvis blandning av molekyler av två eller flera ämnen för att mäta personlig exponering i industrins arbetsområden.
- Ethylene oxide monitor utilises brominated carbon to collect and convert the reactive ethylene oxide to a more stable chemical derivative, 2-bromoethanol
- Compound then desorbed with methylene chloride in methanol
- Accuracy within ±25% for 8-hour samplings at 1 ppm
- Accuracy within ±35% for 8-hour samplings at the action limit
Hållbarhetstid 18 månader.
Certifications: OSHA