Analytical mill, A 10 basic
A 10 basic
Katalog # 412-0304
Leverantör: IKA
Gå till:
Product Details & Documents
This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in the grinding chamber- tough, oily and aqueous samples can also be grinded. Easily exchangeable beater/cutter for a variety of applications.
- Counter- displays grinding time and error code
- Digital timer with interval function, integrated cooling connections
- Brushless motor for long service life and low noise level
- Bayonet lock for lid to enable simple and safe locking
The mill starts only when the lid is closed and can be opened at standstill. A quick stop feature further increases the safety of the user.
Specifikationer
- Beskrivning:A 10 basic
- Seq:01
- Effekt:500 W
- Driftsperiod på/av:10 min
- Kolvhastighet:22 000 min⁻¹ fixed
- B×D×H:130×145×250 mm
- Användbar volym:50 ml
- Omkretshastighet:63 m/s
- Cat. No.:412-0304
- Överbelastningsskydd:Yes
- Hastighetsvisning:OLED, multilingual
- Modell:A 10 basic
- Material i malningskammaren:Stainless steel 1.4301
- Max. storlek på inmatat material:6 mm
- Vikt:3 kg
- Effekt in/ut:500/400 W
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- A 10.2 Star shaped cutterA 10.2 Star shaped cutterIKAA25001162Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 250,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mmHose, silicone, 3 m, Ø 6 mmIKAA20102324-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 455,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- A 10.1 Stainless steel cutterA 10.1 Stainless steel cutterIKAA25001680Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 805,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- A 10.4 Grinding chamber reductionA 10.4 Grinding chamber reductionIKAA25001664Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 725,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- A 10.3 Hard metal cutterA 10.3 Hard metal cutterIKAA25001161Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 4 250,00 kr