Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Transportlådor
Transportbox för flaskor
Pouring Aids for Bottles
Pouring Aids for Bottles
Pouring Aids for Bottles
Katalog # 1.02547.0005
Leverantör:
Merck
Expandera bilden
Pouring Aids for Bottles
Katalog # 1.02547.0005
Leverantör:
Merck
Specifikationer
För:
1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
Beskrivning:
Pouring aids, for single use
Förp.:
5
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation