Orders LinkContactUsLinkComponent
Mechanical lockout system, Pro-Lock II™
Mechanical lockout system, Pro-Lock II™
Leverantör:   Brady
Mechanical lockout system, Pro-Lock II™
Leverantör:  Brady
Certificates
Mechanical lockout system, Pro-Lock II™
Mechanical lockout system, Pro-Lock II™
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
This lockout is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
  • Can only be opened and locked by using a special tool (not included)
  • Cable is made of stainless steel coated in PVC
Max. shackle diameter: 6,5 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Max. wire/cable diameter: 3,5 mm
Cable length: 1,5 m
Ordering information: Supplied without operating tool which needs to be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Mechanical lockout system, Pro-Lock II™, with 1,5 m cable
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 570,00 kr
    570,00 kr
    1 * 1 Items
       570,00 kr
  • Mechanical lockout system, Pro-Lock II™, with 1,5 m cable
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 570,00 kr
    570,00 kr
    1 * 1 Items
       570,00 kr
  • Mechanical lockout system, Pro-Lock II™, with 1,5 m cable
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 570,00 kr
    570,00 kr
    1 * 1 Items
       570,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II® cable lockout device, PP, yellow
    Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II® cable lockout device, PP, yellow
    BRDY225208
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 165,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II® cable lockout device, PP, red
    Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II® cable lockout device, PP, red
    BRDY225206
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 165,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II® cable lockout device, PP, green
    Operating tool which opens and locks the Pro-Lock II® cable lockout device, PP, green
    BRDY225207
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 165,00 kr