Automatiska digitala refraktometrar, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Catalog # 635-0397
Supplier: Atago
Specifications
- Modell:RX-9000α
- Mätområde:0 - 100 °B
- Noggrannhet:±0,03 (0 - 50) °B ; ±0,00004 nD
- Mätområde (°Brix):0 - 100
- Minne:Senaste 30 mätningarna
- Upplösning:0,00001 nD
- Beskrivning:Automatic digital refractometer
- Elektrisk:100 - 240 V
- W×D×H:370×260×140 mm
- Temperaturgivare:±0,05 °C
- Strömförsörjning:100 - 240 VAC
- Upplösning (°Brix):0,01
- Temperaturmätning:5...70 °C
- Temperaturgivare, noggrannhet:±0,05 °C
- Vikt:6900 g
- Förp.:1
- Brytningsindex:1,325 - 1,70 nD
Specifications
About this item
RX-9000α är automatiska digitala refraktometrar, som kan ställa in mättemperaturen internt samt har kapacitet att noggrant och snabbt mäta brytnings index, Brix eller koncentration för olika vätskor.
- En Peltier-termomodul som styr temperaturen från 5 till 70 °C
- Mätningen påbörjas automatiskt när provet har nått måltemperaturen
- Brytningsindex index och Brix vid måltemperaturen visas snabbt