Automatiska digitala refraktometrar, RX-5000α, RX-7000α, RX-9000α
Katalog # 635-0148
Leverantör: Atago
Specifikationer
- Modell:RX-7000α
- Mätområde:0 − 100 °B
- Noggrannhet:±0,1 °B ; ±0,0001 nD
- Mätområde (°Brix):0 - 100
- Minne:Senaste 30 mätningarna
- Upplösning:0,00001 nD
- Beskrivning:Automatic digital refractometer
- Elektrisk:100 - 240 V
- W×D×H:370×260×140 mm
- Temperaturgivare:±0,05 °C
- Strömförsörjning:100 - 240 VAC
- Upplösning (°Brix):0,01
- Temperaturmätning:5...70 °C
- Temperaturgivare, noggrannhet:±0,05 °C
- Vikt:6900 g
- Förp.:1
- Brytningsindex:1,325 − 1,70 nD
Specifikationer
Om denna produkt
RX-7000α är automatiska digitala refraktometrar, som kan ställa in mättemperaturen internt samt har kapacitet att noggrant och snabbt mäta brytnings index, Brix eller koncentration för olika vätskor.
RX 7000α är särskilt lämplig för oljor och fetter med höga smältpunkter, som kan mäta högt brytningsindex vid högre temperaturer.