Orders LinkContactUsLinkComponent
Fused quartz microscope slides
Fused quartz microscope slides
Certificates
Fused quartz microscope slides
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These fused quartz slides are made of fusing naturally occurring crystalline silica.
  • High chemical purity, high corrosion resistance, high melting point
  • Low coefficient of thermal expansion with excellent electrical insulation
  • Optical transmission from ultra-violet to infrared
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    L×B
    Tillgänglighet
    Price
  • 42295.KG
    Microscope slides
    Microscope slides
    Fused quartz
    26×26 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 175,00 kr
    1 175,00 kr
    1 * 1 Items
       1 175,00 kr
  • Microscope slides
    Fused quartz
    26×51 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 350,00 kr
    1 350,00 kr
    1 * 1 Items
       1 350,00 kr
  • Microscope slides
    Fused quartz
    76×26 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 525,00 kr
    1 525,00 kr
    1 * 1 Items
       1 525,00 kr
  • 42295.KJ
    Microscope slides
    Microscope slides
    Fused quartz
    26×26 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 4 075,00 kr
    4 075,00 kr
    1 * 5 Items
       4 075,00 kr
  • Microscope slides
    Fused quartz
    26×51 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 5 375,00 kr
    5 375,00 kr
    1 * 5 Items
       5 375,00 kr
  • Microscope slides
    Fused quartz
    76×26 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 6 075,00 kr
    6 075,00 kr
    1 * 5 Items
       6 075,00 kr