Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatula
Double spatula
350 mm, 85 mm, 16 mm
Katalog # 231-2120
Leverantör:   BOCHEM
Double spatula
Katalog # 231-2120
Leverantör:  BOCHEM
Double spatula
Double spatula
350 mm, 85 mm, 16 mm
Price
78,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double spatulas made of stainless steel.
Specifikationer
  • Längd:
    350 mm
  • Bladbredd:
    16 mm
  • Klinge, längd:
    85 mm