Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Redox/ORP standarder
Redox standards
Redox standards
Redox standards
Katalog # HAMI238322
Leverantör:
HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:
Certifikat
Expandera bilden
Redox standards
Katalog # HAMI238322
Leverantör:
HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:
Certifikat
Specifikationer
Förp.:
250 ml
Beskrivning:
475±5 mV ORP buffer
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation