Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini cable lockouts
Leverantör:   Brady
Mini cable lockouts
Leverantör:  Brady
Certificates
Mini cable lockouts
Mini cable lockouts
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These mini cable lockouts are perfect for use on disconnect switches, small gate valves, etc.
  • Available with 2,44 m nylon or sheathed steel cable
  • Sheathed steel cable provides extra strength for a tight fit on valves and levers
  • 6 lock holes accommodate most padlock shackles and hasps
  • Push-button self-winding mechanism automatically cinches cable tight
Max. shackle diameter: 7,00 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Max. wire/cable diameter: 1,60 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • With steel cable (2,44 m)
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 275,00 kr
    1 275,00 kr
    1 * 1 Items
       1 275,00 kr
  • With nylon cable (2,44 m)
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Items
       1 325,00 kr