Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 kr
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Sweden
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Natriumklorid
Natriumklorid dishwasher salt, ProCare Universal 61 för vattenavhärdarsystemet
Natriumklorid dishwasher salt, ProCare Universal 61 för vattenavhärdarsystemet
Natriumklorid dishwasher salt, ProCare Universal 61 för vattenavhärdarsystemet
MIEL9195780
:
MIELE
:
Natriumklorid dishwasher salt, ProCare Universal 61 för vattenavhärdarsystemet
MIEL9195780
:
MIELE
:
Förp.:
6 kg
Seq:
4122
:
:
58.44 g/mol
:
7647-14-5
:
NaCl
:
MFCD00003477