Orders LinkContactUsLinkComponent
Samplers, MultiThief
Leverantör:   Sampling Systems
Samplers, MultiThief
Leverantör:  Sampling Systems
Certificates
Samplers, MultiThief
Samplers, MultiThief
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The MultiThief is designed for the multi-level sampling of free flowing powders and granules.
  • Variable sample volumes up to 60 ml
  • Suitable for free fl owing powders and granules
  • Can be quickly and easily changed by removing cells
Product Family Options
Produktinformation
  • Material
    Längd
    Kammare
    Ø
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • Sampler
    Rostfritt stål 316
    1000 mm
    3
    40 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16 150,00 kr
    16 150,00 kr
    1 * 1 Items
       16 150,00 kr
  • Sampler
    Rostfritt stål 316L
    1500 mm
    4
    40 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19 075,00 kr
    19 075,00 kr
    1 * 1 Items
       19 075,00 kr
  • Sampler
    Rostfritt stål 316
    2000 mm
    4
    40 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19 975,00 kr
    19 975,00 kr
    1 * 1 Items
       19 975,00 kr
Inserts
Produktinformation
  • Material
    Längd
    Kammare
    Ø
    Volym
    Tillgänglighet
    Price
  • SAMP1290W-00
    Blank insert for MultiThief
    Blank insert for MultiThief
    Rostfritt stål 316L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 800,00 kr
    3 800,00 kr
    1 * 1 Items
       3 800,00 kr
  • SAMP1290W-05
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rostfritt stål 316L
    5 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 1 Items
       4 025,00 kr
  • SAMP1290W-10
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rostfritt stål 316L
    10 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 1 Items
       4 025,00 kr
  • SAMP1290W-25
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rostfritt stål 316L
    25 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 1 Items
       4 025,00 kr
  • SAMP1290W-50
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rostfritt stål 316L
    50 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 1 Items
       4 025,00 kr
  • 300-0422
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    Rostfritt stål 316L
    60 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 025,00 kr
    4 025,00 kr
    1 * 1 Items
       4 025,00 kr