Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
Catalog # IKAA25000258
Supplier:   IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
Catalog # IKAA25000258
Supplier:  IKA
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex mixer, VORTEX 2
Vortex shaker, Vortex 2
Price
3 850,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Vortex shaker with sturdy metal die cast housing. Suitable for continuous operation (low heat due to ventilation of motor).
  • Stable operation at high speeds due to silicon feet
  • Infinitely adjustable speed range
  • Temperature range 5 to 40 °C
  • Various applications are possible because of 3 interchangeable attachments and 7 inserts
  • Touch function
 : IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Supplied without accessories. A range of attachments is available, these must be ordered separately.
Specifications
  • Beskrivning:
    Vortex shaker, Vortex 2
  • Hastighetsområde:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Cat. No.:
    IKAA25000258
  • Modell:
    Vortex 2
  • Orbit:
    4 mm
  • Timer:
    -
  • Vikt:
    3,9 kg
  • B×D×H:
    120×138×140 mm
  • Effekt (W):
    39 W
  • Max. kapacitet:
    0,4 kg
  • Skakrörelse:
    Orbital
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0103
    Hållare för 18 rör,10 mm**
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 545,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 441-0036
    Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 545,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0100
    Hållare, 88 mm, runt med gummiinsats
    Kontinuerlig eller manuell drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 395,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0107
    Hållare för E-kolvar eller rundbottnade kolvar, 100 upp till 250 ml**
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 545,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0106
    Hållare för 8 rör, 20 mm**
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 545,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0101
    Hållare, 150 mm med gummiinsats
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 435,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 444-2748
    Standard attachment
    Continuous or touch mode
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 185,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0105
    Hållare för 8 rör,16 mm**
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 545,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0104
    Hållare för 12 rör,12 mm**
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 545,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivning
    För
    Availability
    Price
  • 412-0102
    Hållare för 54 mikrorör, 1,5/2,0 ml**
    Kontinuerlig drift
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1 025,00 kr