VWR®, Bägare, låga
Catalog # 213-0288
Supplier: VWR Collection
Supplier #:
Log in for availability
About this item
18/8 Rostfritt stål.
- Robusta och hållbara
- Värmetåliga
- Jämn yta för snabb och enkel rengöring
Ett komplett sortiment av metallbägare för många olika användningsområden i laboratoriet. För användning med frätande ämnen. Tillgängliga med kant eller pip och med eller utan handtag.