ContactUsLinkComponent
VWR® Advanced 5000, Skakapparat, cirkulär rörelse
VWR® Advanced 5000, Skakapparat, cirkulär rörelse
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Advanced 5000, Skakapparat, cirkulär rörelse
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-2915
  • Modell:
  • Advanced 5000
  • Kolvhastighet:
  • 20 - 500 min⁻¹
  • Skakrörelse:
  • Cirkulär
  • Max. load:
  • 22,7 kg
  • Effekt:
  • 75 W
  • Orbit:
  • 25 mm
  • Vikt:
  • 45 kg
  • B×D×H:
  • 676×597×155 mm
  • Skakbord, B×D:
  • 610×457 mm
Specifications
Tier braces
Product Information