Polycarbonate erlenmeyer flasks with screw caps, Corning®
: Corning
Optiskt klar PC.
- Alla storlekar (125 ml till 3 L) finns med eller utan bafflar
- Ingjutna graderingar ger noggrannhet
- Ventilerat lock är ett alternativ vid behov av kontinuerligt gasutbyte, och säkerställer samtidigt sterilitet och förhindrar läckage
- Individuellt förpackade och strålningssteriliserade för enkel användning
- Certifierat pyrogenfria
Corning® E-kolvar, med eller utan bafflar, är ideala för skakapplikationer och förvaring.
: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- Catalog No:
- 734-1903
- 734-4204
- 734-1902
- 734-1889
- 734-1888
- 734-4203
- 734-4202
- 734-4201
- 734-4200
- 734-4199
- 734-1820
- 734-4197
- 734-2759
- 734-2758
- 734-4198
- 734-1887
- 734-1833
- 734-1905
- 734-1886
- 734-1885
- 734-1904
- 734-1832
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta
- RECs, ISO 14001 - Oneonta