ContactUsLinkComponent
Förvaringsplattor och block, 96 brunnar, Corning®
Förvaringsplattor och block, 96 brunnar, Corning®
Catalog # CORN3947
Supplier:  Corning
undefined
Förvaringsplattor och block, 96 brunnar, Corning®
Catalog # CORN3947
Supplier:  Corning
Specifications
  • Förp.:
    5/bag
  • Steril:
    -
  • Beskrivning:
    Deep well plate, 96-well, natural, V-bottom square well
  • Seq:
    03
  • B×D×H:
    127,76×85,48×44,2 mm
  • Volym/Brunn:
    2200 µl
Specifications
About this item
PP, obehandlade, utan lock. Mikroplattor för standardvolym och stora volymer med 96 brunnar och förvaringsblock för att uppfylla analys- och förvaringskrav.
  • Välj mellan platt, rund eller v-formad botten
  • Enhetlig kanthöjd ger bättre greppyta för robotar
  • Beständiga mot många organiska lösningsmedel (t.ex. DMSO, etanol, metanol)
  • Certifierat DNas- och RNas-fria