Orders LinkContactUsLinkComponent
Abbe refractometer
Abbe refractometer, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD, 0,25 °Bx ; 0,0005 nD
Katalog # 635-0480
Leverantör:   BELLINGHAM STANLEY
Abbe refractometer
Katalog # 635-0480
Leverantör:  BELLINGHAM STANLEY
Abbe refractometer
Abbe refractometer
Abbe refractometer, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD, 0,25 °Bx ; 0,0005 nD
Price
23 000,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The Abbe refractometer is designed for applications in educational establishments and laboratories, where wide refractive index ranges are required, or where sample throughput is relatively low.
  • Instrumentet har inbyggda reflektorer för att leda dagsljuset genom optiken, lampa finns som tillbehör
  • Resultatet fås i RI eller Brix och temperaturen visas digitalt.
Ordering information: Om ljuskälla behövs måste denna beställas separat.
Delivery information: Supplied with a hard case, a calibration plate, contact liquid, an instruction manual and a LR44 AA 1,5 V button cell.
Specifikationer
  • Mätområde:
    0 − 95 °Bx
  • Upplösning:
    0,25 °Bx ; 0,0005 nD
  • Beskrivning:
    Abbe refractometer
  • Brytningsindex:
    1,30 − 1,70 nD
  • Cat. No.:
    635-0480
  • Ljuskälla:
    LR44 alkaline 1,5 V knappbatteri
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Monobromonaphthalene contact liquid for test plates, RI = 1,65 nD
    Monobromonaphthalene contact liquid for test plates, RI = 1,65 nD
    635-0000
    6 mL
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 mL - 695,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Light source with integral intensity control, 230 V/50 Hz, UK/EU plug
    Light source with integral intensity control, 230 V/50 Hz, UK/EU plug
    635-0482
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 200,00 kr