ContactUsLinkComponent
Environmental test chambers, MKFT series
Environmental test chambers, MKFT series
Supplier:  Binder
Certificates
undefined
Environmental test chambers, MKFT series
Supplier:  Binder
Specifications
  • Catalog No:
  • BIND9020-0382
  • BIND9020-0384
  • BIND9020-0383
  • Modell:
  • MKFT 115
  • MKFT 720
  • MKFT 240
  • Temperaturområde:
  • -70…+180 °C (without humidity), 10…95 °C (with humidity)
  • -70…+180 °C (without humidity), 10…95 °C (with humidity)
  • -70…+180 °C (without humidity), 10…95 °C (with humidity)
  • Temperaturvariation (inom skåpet):
  • 0,1...1,3 °C @ 25 °C
  • 0,3...2 °C @ 25 °C
  • 0,2...1,5 °C @ 25 °C
  • Temperaturvariation (tid):
  • 0,1...0,5 °C @ 25 °C
  • 0,1...0,5 °C @ 25 °C
  • 0,1...0,5 °C @ 25 °C
  • Volym:
  • 115 L
  • 734 L
  • 228 L
  • Uppvärmningssystem:
  • Med fläkt
  • Med fläkt
  • Med fläkt
  • Max. belastning per hylla (kg):
  • 30 kg
  • 40 kg
  • 30 kg
  • Antal hyllor (max.):
  • 1 (4)
  • 1 (11)
  • 1 (6)
  • Innermått B×D×H:
  • 600×400×480 mm
  • 1200×600×1020 mm
  • 735×443×700 mm
  • Yttermått B×D×H:
  • 980×865×1725 mm
  • 1580×1140×2005 mm
  • 1115×925×1940 mm
  • Max. Effekt:
  • 5500 W
  • 13000 W
  • 6500 W
  • Vikt:
  • 330 kg
  • 635 kg
  • 415 kg
Specifications