ContactUsLinkComponent
Carrez II solution potassium hexacyanoferrate(II) 0.25 mol/l i vattenlösning
Carrez II solution potassium hexacyanoferrate(II) 0.25 mol/l i vattenlösning
Catalog # 85733.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Carrez II solution potassium hexacyanoferrate(II) 0.25 mol/l i vattenlösning
Catalog # 85733.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer:
    0,2375 - 0,2625 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1,060 g/cm³ (20 °C)
EINECS:237-722-2
 :GHS09
Storage Temperature:Omgivande