Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 5045.9010
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic drum
- Förp.:10 L
- Seq:5214
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer:0,2185 - 0,2415 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:56.11 g/mol
Densitet:1,009 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:0
FN:1814
ADR:8,III
:GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553