Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody
Leverantör: DIAGNOSTIC BIOSYSTEM
Certifikat
Om denna produkt
Type: Secondary
Antigen: IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Specifikationer
- Catalog No:
- DIABRP020
- DIABRP020-05
- Antigensymbol:
- IgA
- IgA
- Antikroppsnamn:
- Immunoglobulin A
- Immunoglobulin A
- Antikroppstyp:
- Sekundär
- Sekundär
- Klonalitet:
- Polyclonal
- Polyclonal
- Värd:
- Rabbit
- Rabbit