Anti-CD117/c-kit Rabbit Polyclonal Antibody
Katalog # DIABPDR045
Leverantör: DIAGNOSTIC BIOSYSTEM
Specifikationer
- Antikroppsnamn:KIT Proto-oncogene Receptor Tyrosine Kinase
- Antigensymbol:KIT
- Klonalitet:Polyclonal
- Värd:Rabbit
- Antigen synonymer:SCFR|CD117|PBT|C-Kit
- Storlek:6 mL
- Förp.:6 ml
Specifikationer
Om denna produkt
Type:
Antigen: CD117/c-kit
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: