ContactUsLinkComponent
Bovine serum albumin (BSA)
Bovine serum albumin (BSA)
Leverantör:  SEQENS
Certifikat
undefined
Bovine serum albumin (BSA)
Leverantör:  SEQENS
Specifikationer
  • Källa:
    Serum
  • Species:
    Bovine
  • Protease-free:
    Y
  • Protein synonyms:
    BSA|Fraction V|Cohn Fraction V
  • Protein/peptide name:
    Bovine Serum Albumin
  • Koncentration:
    30% solution
Specifikationer