Visuella färgkit, Magnesiumtest, MColortest™, Supelco®
Catalog # 1.11131.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Kemisk metod:Xylidyl blue
- Förp.:50 Tests
- Beskrivning:Magnesiumtest
- Seq:02
- M-Clarity quality level:MQ100
- Typ:MTC
- Mätområde:100-200-300-500-1000-1500 mg/l Mg
Specifications
About this item
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
- Resultat efter cirka 2 minuter
- Enkel att använda
- Tillämpningsorienterade mätområden
- Portabla
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
Delivery: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.