Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Bromokresolpurpur
Bromokresolpurpur, pulver
Bromokresolpurpur, pulver
:
MP Biomedicals
Bromokresolpurpur, pulver
:
MP Biomedicals
:
115-40-2
:
:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S
:
MFCD00011681
:
540.23 g/mol
:
240 °C (dec., lit.)
:
GHS07
:
Omgivande
Identity Test:
Passes
UV/Vis: l max (MeOH):
418 ± 3 nm
pH Color Interval:
Passes