2-Dietylaminoetanol ≥98%, Reagent Grade
Catalog # SPCMD1016-200LTBL
Leverantör: Spectrum Chemical
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:200 L
- Seq:5549
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98%
- Storage Information:Hygroscopic: Keep tightly closed
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:117.19 g/mol
FN:2686
ADR:8,II
:GHS05
:GHS02
CAS-nummer:100-37-8
Formel:C₆H₁₅NO
MDL-nummer:MFCD00002850