Sudan III, redish brown powder C.I. 26100
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:85-86-9
:
Formel:C₂₂H₁₆N₄O
MDL-nummer:MFCD00003905
:352.4 g/mol
Smält Pt:195 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Identity Test :Passes
- UV/Vis: λmax (acetone):502 - 510 nm