(±) -1,2-propandiol, liquid
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:57-55-6
:
Formel:CH₃CH(OH)CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00064272
:76.1 g/mol
Kokande Pt:187,9 °C (1013 hPa) (lit.)
Smält Pt:–60 °C (lit.)
Densitet:1,04 g/cm³ (20 °C) (lit.)
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Identity Test:Passes
- FTIR:Conforms to Standard