ContactUsLinkComponent
Naftalen ≥99%, white crystalline powder för scintillation
  ICNA0215172680
 :  
undefined
Naftalen ≥99%, white crystalline powder för scintillation
  ICNA0215172680
 :  
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Identity Test:
    Passes
  • FTIR:
    Conforms to Standard
  • Melting Point:
    78 - 83 °C
  • Purity:
    ≥99%
 :
 :128.17 g/mol
 :1334
 :4.1,III
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
 :91-20-3
 :C₁₀H₈
 :MFCD00001742