Kaliumjodid ≥99.0%, white solid ACS
Katalog # ICNA0215256280
Leverantör: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:≥99,0%
- pH (5% aq soln):6 - 9,2
- Insoluble Matter:≤0,005%
- Loss on Drying (105°C):≤0,2%
- Chloride and Bromide:≤0,01%
- Iodate (IO3):≤3 ppm
- Phosphate (PO4):≤0,001%
- Sulphate (SO4):≤0,005%
- Barium (Ba):≤0,002%
- Heavy Metals (as Pb):≤5 ppm
- Iron (Fe):≤3 ppm
- Calcium (Ca):≤0,002%
- Magnesium (Mg):≤0,001%
- Sodium (Na):≤0,005%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:166 g/mol
Smält Pt:681 °C (lit.)
Densitet:1,32 g/mL (25 °C) (lit.)
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7681-11-0
Formel:Kl
MDL-nummer:MFCD00011405