L (+)-glutamin
Katalog # ICNA091680149
Leverantör: MP Biomedicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:146.15 g/mol
CAS-nummer:56-85-9
Formel:C₅H₁₀N₂O₃
MDL-nummer:MFCD00008044