Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Kaliumklorid
Kaliumklorid ≥99%, crystalline powder
Kaliumklorid ≥99%, crystalline powder
Kaliumklorid ≥99%, crystalline powder
Leverantör:
MP Biomedicals
Certifikat
Expandera bilden
Kaliumklorid ≥99%, crystalline powder
Leverantör:
MP Biomedicals
Om denna produkt
CAS-nummer:
7447-40-7
:
Formel:
KCl
MDL-nummer:
MFCD00011360
:
74.55 g/mol
Förvaringstemperatur:
Omgivande