Orders LinkContactUsLinkComponent
Closures for headspace vials
Leverantör:   PerkinElmer
Closures for headspace vials
Leverantör:  PerkinElmer
Certificates
Closures for headspace vials
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Caps for 20 ml glass headspace crimp top round bottom vials which have a 23 mm OD and 75,5 mm height.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • PERCB0104241
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1 800,00 kr
    1 800,00 kr
    1 * 100 Items
       1 800,00 kr
  • PERCB0104242
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 16 150,00 kr
    16 150,00 kr
    1 * 1.000 Items
       16 150,00 kr
  • PERCB0104243
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2 300,00 kr
    2 300,00 kr
    1 * 100 Items
       2 300,00 kr
  • PERCB0104244
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 26 100,00 kr
    26 100,00 kr
    1 * 1.000 Items
       26 100,00 kr
  • PERCB4000022
    PTFE coated silicone cap, pre-assembled
    PTFE coated silicone cap, pre-assembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 15 700,00 kr
    15 700,00 kr
    1 * 1.000 Items
       15 700,00 kr
  • PERCB4000025
    Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembled
    Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 14 375,00 kr
    14 375,00 kr
    1 * 1.000 Items
       14 375,00 kr
  • PERCN6356559
    Blue PTFE coated silicone steel magnetic cap, pre-assembled
    Blue PTFE coated silicone steel magnetic cap, pre-assembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 700,00 kr
    1 700,00 kr
    1 * 1 Items
       1 700,00 kr
  • PERCN6356566
    Blue PTFE coated silicone Bi-metal magnetic cap, pre-assembled
    Blue PTFE coated silicone Bi-metal magnetic cap, pre-assembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 200,00 kr
    7 200,00 kr
    1 * 1 Items
       7 200,00 kr
  • PERCN9302975
    White Ultra bleed PTFE coated silicone skived pressure relief aluminium cap, pre-assembled
    White Ultra bleed PTFE coated silicone skived pressure relief aluminium cap, pre-assembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 17 950,00 kr
    17 950,00 kr
    1 * 1.000 Items
       17 950,00 kr
  • PERCN9302978
    Red PTFE coated rubber cap/septa/spring, pre-assembled
    Red PTFE coated rubber cap/septa/spring, pre-assembled
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 17 950,00 kr
    17 950,00 kr
    1 * 1.000 Items
       17 950,00 kr
  • PERCN9303991
    Red PTFE coated butyl cap/septa/spring
    Red PTFE coated butyl cap/septa/spring
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 3 275,00 kr
    3 275,00 kr
    1 * 1 KIT
       3 275,00 kr
  • PERCN9303992
    White PTFE coated silicone (natural) cap/septa/spring
    White PTFE coated silicone (natural) cap/septa/spring
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 300,00 kr
    2 300,00 kr
    1 * 1 Items
       2 300,00 kr