ContactUsLinkComponent
Power supplies, EV3000 series
Power supplies, EV3000 series
Leverantör:  CONSORT
Certifikat
undefined
Power supplies, EV3000 series
Leverantör:  CONSORT
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 730-1529
  • Modell:
  • EV3610
  • Utgångar:
  • 4 (4 mm sockets)
  • Spänning:
  • 0 - 300 V
  • Spännings-timmar:
  • 0 - 99,99 kVh
  • Current:
  • 0 - 1000 mA
  • Effekt:
  • 0 - 300 W
  • Effektkrav:
  • 210 - 250 V AC; 50/60 Hz; 360 W
  • Timer:
  • 0 - 99:59 h
  • Display:
  • LCD, 160×32 pixels
  • Program:
  • 9×9 set of parameters
  • Parameterområde (full skala):
  • 1 - 100%
  • Upplösning:
  • 1 V;1 mA;1 W
  • Min. belastningsmotstånd:
  • 15 (Ω)
  • Överbelastningsregistrering:
  • Yes
  • Jordfelsdetektering:
  • Yes
  • Rumstemperatur:
  • 0...40 °C
  • Relativ fuktighet:
  • 0 - 95 %, non-condensing
  • B×D×H:
  • 310×260×130 mm
  • Vikt:
  • 9,4 kg
Specifikationer