Orders LinkContactUsLinkComponent
Lock boards
Lock boards
Leverantör:   Brady
Lock boards
Leverantör:  Brady
Certificates
Lock boards
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These acrylic lockout stations are suitable for storing tags, padlocks and hasps for either 5, 10, 26 or 36 people.
  • Highly visible thanks to yellow colour
  • For wall mounting
Please note: Tags, padlocks and hasps are not included.
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    Färg
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • Lockout station for 5 locks
    Gul
    393×292 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 900,00 kr
    2 900,00 kr
    1 * 1 Items
       2 900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    238-0191
  • Lockout station for 10 locks
    Gul
    342×342 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 875,00 kr
    3 875,00 kr
    1 * 1 Items
       3 875,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    238-0192
  • Lockout station for 20 locks
    Gul
    292×597 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 050,00 kr
    6 050,00 kr
    1 * 1 Items
       6 050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    238-0193
  • Lockout station for 36 locks
    Gul
    597×546 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6 875,00 kr
    6 875,00 kr
    1 * 1 Items
       6 875,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    238-0194