Labels for minimark printers, type B-7563, MetaLabel
Katalog # BRDY710081
Leverantör: Brady
Specifikationer
- Typ:B-7563
- Färg:Silver
- Beskrivning:Printer labels
- Mått:25×12 mm
- Material:Polyester
- Modell:MNK-BPT-5-7563
- Förp.:2865 labels/roll
- Självhäftande:Permanent akryl
Specifikationer
Om denna produkt
Metallic looking labels for identifying asset and rating plates.