ContactUsLinkComponent
Monocular microscopes, SFC-100FL
Monocular microscopes, SFC-100FL
  631-3040
 :  MOTIC
undefined
Monocular microscopes, SFC-100FL
  631-3040
 :  MOTIC
  • Modell:
    SFC-100FL
  • Beskrivning:
    LED microscope
  • Seq:
    02
  • Kondensor:
    Built in 0,65 N.A with iris diaphragm
  • Okular:
    10×/18 mm
  • Fokussystem:
    Koaxial grov- och fininställning
  • Huvud:
    45° lutning, vridbart 360°
  • Revolver:
    3 lägen
  • Objektiv:
    Akromatiska 4×, 10×, 40×
  • Objektbord:
    120×110 mm
  • Förp.:
    1
  • Typ:
    Monocular
The SFC-100FL microscopes are designed for science education.
  • Optics made out of 100% optically coated glass ensuring a crisp and clear image
  • Complete metal construction guarantees long-term use
  • Coarse and fine focusing