Powder Pillows, molybdenum
705-0158
: Hach
:
- Kemisk metod:Mercaptoacetic acid
- Förp.:1 KIT
- Beskrivning:Molybdenum HR
- Typ:PP
- För apparat:DR 6000, DR 5000, DR 3900 DR 3800, DR 2800, DR 2700, DR 1900
- Tests per kit:100
- Mätområde:0,3 - 40 mg/l