Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Testkit för miljöanalys
Powder pillows, cyanuric acid
Powder pillows, cyanuric acid
Powder pillows, cyanuric acid
Katalog # 705-0143
Leverantör:
Hach
CAS-nummer:
Expandera bilden
Powder pillows, cyanuric acid
Katalog # 705-0143
Leverantör:
Hach
CAS-nummer:
Specifikationer
Kemisk metod:
Turbidimetric
Förp.:
50 Tests
Beskrivning:
Cyanuric acid
Typ:
PP
Mätområde:
5 - 50 mg/l
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation