Bundet spillgolv
Supplier: asecos
Certificates
About this item
Spillgolvet av galvaniserad stål är designat för att täcka en stor förvaringsyta.
- Avtagbara, varmförzinkade galler
- Optimal anpassning till utrymmet
- Godkänd för säker förvaring av vattenföroreningar och brandfarliga vätskor
Lastkapacitet: 5 000 kg/m²