Density hydrometers, M100
Om denna produkt
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
- Round capillary
- Accuracy of ±1 °C
- Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
Certifications: DIN 12791
Förpackning: In a transparent plastic case.
28 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
- Round capillary
- Accuracy of ±1 °C
- Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
Certifications: DIN 12791
Förpackning: In a transparent plastic case.
Product Family Options
Produktinformation
- ModellMätområdeIndelningTemperaturområdeLängdTillgänglighetPrice
- AMARH809600Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1000,600 - 0,700 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items390,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809600 - AMARH809602Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1000,700 - 0,800 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items390,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809602 - AMARH809604Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1000,800 - 0,900 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items390,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809604 - AMARH809606Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1000,900 - 1,000 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items390,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809606 - AMARH809608Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,000 - 1,100 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items435,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809608 - AMARH809610Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,100 - 1,200 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items435,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809610 - AMARH809612Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,200 - 1,300 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items435,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809612 - AMARH809614Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,300 - 1,400 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items470,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809614 - 614-0534Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,400 - 1,500 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items470,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.614-0534 - AMARH809618Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,500 - 1,600 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items470,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809618 - AMARH809620Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,600 - 1,700 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items510,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809620 - AMARH809622Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,700 - 1,800 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items510,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809622 - AMARH809624Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,800 - 1,900 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items510,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809624 - AMARH809626Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,900 - 2,000 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items510,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809626 - AMARH809738SDensity hydrometer with thermometerDensity hydrometer with thermometerM1001,000 - 1,100 g/cm³0,0002 g/cm³0...30 °C290 mmDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809738S - AMARH809740SDensity hydrometer with thermometerDensity hydrometer with thermometerM1001,100 - 1,200 g/cm³0,0002 g/cm³0...30 °C290 mmDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809740S - AMARH809742SDensity hydrometer with thermometerDensity hydrometer with thermometerM1001,200 - 1,300 g/cm³0,0002 g/cm³0...30 °C290 mmDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809742S - AMARH809744SDensity hydrometer with thermometerDensity hydrometer with thermometerM1001,300 - 1,400 g/cm³0,0002 g/cm³0...30 °C290 mmDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809744S - AMARH809746SDensity hydrometer with thermometerDensity hydrometer with thermometerM1001,400 - 1,500 g/cm³0,0002 g/cm³0...30 °C290 mmDiscontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809746S
Hydrometers with DKD certificate
Produktinformation
- ModellMätområdeIndelningTemperaturområdeLängdTillgänglighetPrice
- AMARH809604/DKD3Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1000,800 - 0,900 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809604/DKD3 - AMARH809610/DKD3Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,100 - 1,200 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809610/DKD3 - AMARH809612/DKD3Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,200 - 1,300 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809612/DKD3 - AMARH809616DKD3Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,400 - 1,500 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809616DKD3 - AMARH809618DKD3Density hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,500 - 1,600 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809618DKD3
Hydrometers with works certificate
Produktinformation
- ModellMätområdeIndelningTemperaturområdeLängdTillgänglighetPrice
- AMARH809602/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1000,700 - 0,800 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809602/WC - AMARH809604/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1000,800 - 0,900 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809604/WC - AMARH809608/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,000 - 1,100 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809608/WC - AMARH809610/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,100 - 1,200 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809610/WC - AMARH809612/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,200 - 1,300 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809612/WC - AMARH809614/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,300 - 1,400 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809614/WC - AMARH809616/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,400 - 1,500 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809616/WC - AMARH809618/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,500 - 1,600 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809618/WC - AMARH809620/WCDensity hydrometer without thermometerDensity hydrometer without thermometerM1001,600 - 1,700 g/cm³0,0002 g/cm³250 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.AMARH809620/WC