Flytande cellodlingsmedium, Dulbecco's Modified Eagle's Medium (D-MEM), BioWhittaker™
733-1726
: LONZA
:
- Medieformat:Liquid
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:DMEM med 4,5 g/L glukos och L-glutamin, utan natriumpyruvat
- Seq:05
Kemiskt definierat flytande medium används för att tillföra näringsämnen för cellodling i tillämpningar inom forskning, diagnostik och tillverkning. Alla BioWhittaker™ klassiska mediaprodukter tillverkas i enlighet med cGMP-bestämmelser.
D-MEM används i en mängd olika tillämpningar för mammaliecellodling. Varianten med högt glukos lämpar sig väl för odling i högdensitetssuspensioner. Formuleringen med lågt glukos används för vidhäftningsberoende celler.