VWR® TF2, beröringsfri tvåldispenser
Katalog # 115-2098
Leverantör: VWR Collection
Specifikationer
- Kapacitet:1200 ml
- Färg:Vit
- Beskrivning:Automatisk tvåldispenser, TF2, för Deb Stoko® Refresh™ FOAM-patroner
- B×D×H:170x100x277 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Tålig skumtvålsdispenser för väggmontage.
- Ger exakt den mängd som behövs, vilket möjliggör kontrollerad användning och minskat spill
- Patronen byts på bara några sekunder
- Minskad underhållstid och lägre kostnader
- Ingen luft tränger in i patronen vid användning
- Förhindrar kontamination
Lämpar sig för användning på kontor, vid medicinska inrättningar och laboratorier samt utrymmen där man sysslar med mattjänster och catering tillsammans med 1,2 liters Deb Stoko® Refresh™ FOAM- och OxyBAC FOAM-handtvättspatroner.