Skyddshandskar, skärskydd, Check & Go Amber PU 3
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Certificates
About this item
Stickade handskar i polyamid/HPPE-fibrer/elastan med orange PU-beläggning på handflatan och fingertopparna skyddar mot skär- och punkteringsskador. Perfekta vid hantering av vassa objekt i torr eller fet miljö.
- Tack vare att handsken är stickad sitter den tätt runt handen samtidigt som den ger god rörlighet för fingrarna
- Den täta stickningen (grovlek 13) gör handsken stark, begränsar inträngning av smuts och bibehåller fingertoppskänslan
- Ventilerad baksida förbättrar andningsförmågan
- PU-beläggning över handflata och fingertoppar ger utmärkt nötningsbeständighet
- Färgkod högst upp på handen och färgen på beläggningen hjälper säkerhetsansvarig och personal att identifiera nivån på skärskyddet visuellt
Typiska användningsområden: bil- och komponenttillverkning, flygindustri, catering, energi och el, glasindustri, metall och pappersindustri, logistik och underhåll.
Caution: Do not expose this glove to the heat.
Certifications: SS-EN 388 (4342); kat. II
Caution: Please note: Do not expose this glove to heat.
Specifications
- Catalog No:
- 112-4643
- 112-4644
- 112-4647
- 112-4645
- 112-4646
- Modell:
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Check & Go Amber PU 3
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Fodermaterial:
- Polyamid/elastan/HPPE fibrer
- Polyamid/elastan/HPPE fibrer
- Polyamid/elastan/HPPE fibrer
- Polyamid/elastan/HPPE fibrer
- Polyamid/elastan/HPPE fibrer
- Mätare:
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- Kragmodell:
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- EN standard:
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)
- EN 388 (4342)