Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Rectangular, PP
Buckets, Rectangular, PP
Blå, 15 L
Katalog # PPSA2015002
Buckets, Rectangular, PP
Katalog # PPSA2015002
Buckets, Rectangular, PP
Buckets, Rectangular, PP
Blå, 15 L
Price
505,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
  • With scaling 1 to 10 L
  • Coloured to facilitate use as part of a colour coded system
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikationer
  • Kapacitet:
    15 L
  • Färg:
    Blå
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • MopJump-system for 15 l plastic buckets, for contactless admission of mops
    MopJump-system for 15 l plastic buckets, for contactless admission of mops
    PPSA2008008
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Cover for 15 l buckets, transparent, durable and stabile
    Cover for 15 l buckets, transparent, durable and stabile
    PPSA2000150
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 495,00 kr