Microplate reader, Gemini™ EM
Produktdetaljer och dokument
Gemini™ EM microplate spectrofluorometer provides a flexible environment to determine the optimal excitation and emission settings for most fluorescent intensity assays. The Gemini EM reader with dual monochromators allows researchers to try new and novel dyes without having to purchase expensive filter sets.
- Measure fluorescence from solution- or cell-based assays by switching between top and bottom fluorescence reading
- Up to 4 wavelength pairs can be read for endpoint and kinetic measurements
- Read a variety of sample formats from 6- to 384-well microplates in endpoint, kinetic, spectral scan, and well scan modes
- Monitoring of temperature-sensitive reactions with consistent temperature regulation from ambient +4 to 45 °C
- Thorough mixing of samples in microplate wells by user-programmable Automix feature
- Automate seamlessly with the StakMax® microplate handling stacker (available separately)
The reader uses two scanning monochromators to determine the optimal excitation and emission settings for the spectral characteristics of fluorophores when used in an assay. If the best wavelengths for a fluorophore of interest are unknown, the Gemini EM reader can scan both excitation and emission spectra and determine the optimal settings.
Leveransinformation: Supplied with SoftMax® Pro data acquistion and analysis software.
Specifikationer
- Beskrivning:Gemini™ EM microplate reader, multi-mode,with current version of SoftMax® Pro
- Inkubationsområde:Ambient +4 °C to 45 °C
- Temperature uniformity:<1 °C at 37 °C set point
- Våglängds noggrannhet:±2,0 nm
- Våglängdsområde:250 - 850 nm (excitation), 360 - 850 nm (emission)
- B×D×H:580×380×220 mm
- Detektor:Photomultiplier (R-3896)
- Wavelength bandwidth:9 nm
- Programvara:SoftMax® Pro
- Cat. No.:MLDVEM
- Modell:Gemini™ EM
- Vikt:16 kg
- Mättid:Reads a 96-well plate in <15 s, 384-well plate in <45 s
- Ljuskälla:Xenon flash lamp (1 joule/flash)
- Våglängdsmarkering:1,0 nm increments
Complementary Products
Produktinformation
- Katalog #BeskrivningFörp.SterilitetSerumformatFärgOdlingsytaRekommenderad arbetsvolymSterilTillgänglighetPrice
- 31028.AccuClear® Ultra high sensitivity dsDNA quantitation kit with 7 DNA standards1.000 AssaysLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Assays - 6 050,00 kr
- 31007.AccuBlue® Broad range dsDNA quantitation kit with 9 DNA standards1.500 AssaysLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.500 Assays - 5 075,00 kr
- 30002.Viability/Cytotoxicity Assay kit for Animal Live & Dead Cells, 300 assays1 KITLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 KIT - 5 125,00 kr
- 30026.Calcein-AM Cell Viability Assay kit, 1000 assays1 KITLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 KIT - 4 850,00 kr
- S1810-500Foetal bovine serum, South American originSterile filteredFrozenLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL - 4 050,00 kr
- 30009-2Caspase-3 DEVD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit, 10 ml1 KITLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 KIT - 3 425,00 kr
- 30029.NucView™ 488 caspas-3 analyssats för levande celler, 100 analyser1 KITLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 KIT - 7 350,00 kr
- 31006.AccuBlue® High sensitivity dsDNA quantitation kit with 8 DNA standards1.000 AssaysLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Assays - 5 075,00 kr
- 734-232796-brunnsplattor, platt botten, TC-behandladeKlar0,33 cm²0,075 - 0,20 ml+Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items - 2 425,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- SpectraDrop™ HTS kit
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- SpectraDrop™ 24-well kit